Learn More
SCAT™ Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0, HDPE-EC
Der starke und elektrisch leitfähige Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt höchste Anforderungen an die sichere Entsorgung von gefährlichen Flüssigabfällen durch die Kombination von zwei unabhängigen Sicherheitsmechanismen.
235.00 € - 421.00 €
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 200 mm (Trichter) |
---|---|
Material | HDPE, elektrostatisch leitfähig |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von flüssigen und brennbaren Abfällen |
Produkttyp | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Stopfen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Stopfen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17142235
|
SCAT™
317627 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | B83 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17192225
|
SCAT™
317622 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | GL45 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17288860
|
SCAT™
317633 |
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel | GL45 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17102245
|
SCAT™
317638 |
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | GL45 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17172235
|
SCAT™
317630 |
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | R2 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17162235
|
SCAT™
317629 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S50 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17112235
|
SCAT™
317624 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S51 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17122235
|
SCAT™
317625 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S55 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17182225
|
SCAT™
317621 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S60/61 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17298860
|
SCAT™
317634 |
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel | S60/61 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17132235
|
SCAT™
317626 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S65 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17152235
|
SCAT™
317628 |
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S70/71 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17102235
|
SCAT™
317623 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S90 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17192235
|
SCAT™
317635 |
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel, Kugelhahn | S95 | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17465053
|
SCAT™
611542 |
Safety Funnel with Hinged Lid | GL45 | Safety Funnel |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die beiden Sicherheitsmerkmale bestehen aus einer im Trichterbecken integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichterdeckels integrierten Dichtring, der das Entweichen giftiger oder explosiver Gase verhindert
- Elektrisch leitfähiges HDPE-Material mit Erdungsanschluss zum Schutz vor dem Fliegen Funken
- Klappdeckel mit Dichtring zum Verschließen, wenn der Trichter nicht verwendet wird
- Optimiertes Sieb zum Sammeln größerer Partikel und zum Abstellen von Laborflaschen
- Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Luftblasenbildung
- Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus während der Befüllung
- Einzeln abkürzbare Sicherheitslanze für die saubere Ableitung von Flüssigabfall
- Alle wichtigen Komponenten sind abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen
Der Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugelhahn ist für verschiedene Behältergewinde erhältlich. Um umweltfreundlich und wirtschaftlich produzieren zu können, liefern wir individuelle Varianten mit einem Gewindeadapter, der keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Sicherheit des Trichters hat.
Spezifikation
200 mm (Trichter) | |
Schwarz | |
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
Sichere Entsorgung von flüssigen und brennbaren Abfällen |