Learn More
SCAT™ Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0, HDPE-EC
Der starke und elektrisch leitfähige Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt höchste Anforderungen an die sichere Entsorgung von gefährlichen Flüssigabfällen durch die Kombination von zwei unabhängigen Sicherheitsmechanismen.
Marke:  SCAT™ 317634
191.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17298860
  • 235.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die beiden Sicherheitsmerkmale bestehen aus einer im Trichterbecken integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichterdeckels integrierten Dichtring, der das Entweichen giftiger oder explosiver Gase verhindert
  • Elektrisch leitfähiges HDPE-Material mit Erdungsanschluss zum Schutz vor dem Fliegen Funken
  • Klappdeckel mit Dichtring zum Verschließen, wenn der Trichter nicht verwendet wird
  • Optimiertes Sieb zum Sammeln größerer Partikel und zum Abstellen von Laborflaschen
  • Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Luftblasenbildung
  • Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus während der Befüllung
  • Einzeln abkürzbare Sicherheitslanze für die saubere Ableitung von Flüssigabfall
  • Alle wichtigen Komponenten sind abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen
Der Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugelhahn ist für verschiedene Behältergewinde erhältlich. Um umweltfreundlich und wirtschaftlich produzieren zu können, liefern wir individuelle Varianten mit einem Gewindeadapter, der keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Sicherheit des Trichters hat.
Spezifikation
Spezifikation
200 mm (Trichter)
Nicht autoklavierbar
Sichere Entsorgung von flüssigen und brennbaren Abfällen
Spritzschutz, abnehmbares Sieb, Erdungskabel, Deckel
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel
HDPE, elektrostatisch leitfähig
Schwarz
Entsorgungsbehälter
S60/61