Learn More
Fungilab™ Fungicrom Trennkammern (TLC)
Fungicrom Trennkammern (TLC) sind für die Dünnschichtchromatographie zu verwenden.
348.20 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
---|---|
Material | Kunststoff |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dünnschichtchromatographie |
Enthält | 0.7 mm Strahlventil |
Höhe (angloamerikanisch) | 5.1 in. |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Typ | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Typ | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11896511
|
Fungilab™
MPLAK |
Schraubverschluss | Multiplak Trennkammer | 20 cm | 7.9 in. | ||||
Beschreibung
Normaplak Tank (NPLAK)
- Gehäuse aus gehärtetem Glas mit flachem Boden und glatten, polierten Oberkanten
- Für Platten von 200 x 200 mm
- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Deckel mit Griff, mit glattem und poliertem Sockel, der einen luftdichten Verschluss mit dem Tankkörper bildet
Multiplak Tank (MPLAK)
- Gehäuse aus gehärtetem Glas mit flachem Boden und glatten, polierten Oberkanten
- Auf der Innenseite befinden sich zusätzliche Rillen, die eine Lagerung von bis zu fünf Platten mit einer Größe von 200 x 200 mm ermöglichen
- Wird insbesondere für quantitative Analysen verwendet und dient auch zur Lagerung von Platten in einer geschützten Umgebung
- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Deckel mit Griff, mit glattem und poliertem Sockel, der einen luftdichten Verschluss mit dem Tankkörper bildet
mINIPLAK tANK (miplak)
- Gehäuse aus gehärtetem Glas mit flachem Boden und glatten, polierten Oberkanten
- Für Platten von 100 x 100 mm
- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Deckel mit Griff, mit glattem und poliertem Sockel, der einen luftdichten Verschluss mit dem Tankkörper bildet
Rollerplak Tank (RPLak)
- Gehäuse aus gehärtetem Glas, zylindrisch geblasen mit Flachboden
- Für Platten der Größe 200 x 100 mm
- Es können auch Arbeiten zur Papier-Chromatographie durchgeführt werden
- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Hutartiger Deckel
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Dünnschichtchromatographie | |
5.1 in. | |
1.9 in. |
Kunststoff | |
0.7 mm Strahlventil | |
13 cm | |
5 cm |