Learn More
Fungilab™ Fungicrom Trennkammern (TLC)
Fungicrom Trennkammern (TLC) sind für die Dünnschichtchromatographie zu verwenden.
Marke:  Fungilab™ MPLAK
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11896511
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Normaplak Kammer (NPLAK)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Für Platten der Größe 200 x 200 mm
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
Multiplak Kammer (MPLAK)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Die zusätzlichen Einkerbungen an der Innenseite ermöglichen die Aufbewahrung von bis zu fünf Platten der Größe 200 x 200 mm
  • Insbesondere für quantitative Analysen, auch zur Aufbewahrung von Platten in geschützter Umgebung
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
mINIPLAK Kammer (miplak)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Für Platten der Größe 100 x 100 mm
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
Rollerplak Kammer (RPLak)
  • Behälter aus Temperglas in Zylinderform mit flachem Boden
  • Für Platten der Größe 200 x 100 mm
  • Auch geeignet für Papierchromatographie-Arbeiten
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Hutdeckel
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Multiplak Trennkammer
0.7 mm Strahlventil
7.8 in.
7.9 in.
5.1 in.
1.9 in.
Kunststoff
Dünnschichtchromatographie
20 x 20 x 13 cm
20 cm
20 cm
13 cm
5 cm