Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF55, max. 250 °C
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
Marke: Memmert™ UF55B0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Vollsicht
- Glas (4 Schichten)
- Temperaturbereich bis zu 250 °C
Spezifikation
UF55 Ofen | |
Bis zu 250 °C | |
Vollsichtglastür | |
Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Vollglastür für UF55, max. 250 °C > Kann verwendet werden mit: UF55
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur