Learn More
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske mit Innenmaske nur für Ohren und Nase – Set
Die CleanSpace™ Vollmaske Orinasals, entwickelt zur Verwendung mit der CleanSpace™ Vollmaske, besteht aus Silikon und Polycarbonat.
142.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 Hohe Stoßfestigkeit |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 12942 |
Zertifizierungen (EN) | EN 12942 |
Produkttyp | PAPR-Vollmaske |
Modell Schutzmaske/Kopfteil | Nur PAPR-Vollmaske |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920092
|
CleanSpace™
PAF-1022 |
S |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15940092
|
CleanSpace™
PAF-1027 |
Mittel/groß |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wird mit der bahnbrechenden CleanSpace™ Vollmaske verwendet
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Sorgt für Atmungsaktivität und verhindert Beschlagen
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
- Reinigung: In der Maschine oder in warmem Seifenwasser waschbar Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), Heißwasser, Bleichmittel oder Chemikalien
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 Hohe Stoßfestigkeit | |
EN 12942 | |
Nur PAPR-Vollmaske | |
PAF-1014, PAF-1106 |
EN 12942 | |
PAPR-Vollmaske | |
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzeverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notdienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. |