Learn More
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske mit Innenmaske nur für Ohren und Nase – Set
Die CleanSpace™ Vollmaske Orinasals, entwickelt zur Verwendung mit der CleanSpace™ Vollmaske, besteht aus Silikon und Polycarbonat.
Marke: CleanSpace™ PAF-1022
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Werden mit der bahnbrechenden CleanSpace™ Vollmaske verwendet
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Sorgt für Atmungsaktivität und verhindert Beschlagen
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
- Reinigung: In der Maschine oder in warmem Seifenwasser waschbar Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), Heißwasser, Bleichmittel oder Chemikalien
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 Hohe Stoßfestigkeit | |
EN 12942 | |
S | |
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzeverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notdienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse | |
PAF-1022 | |
120 x 80 x 90 mm |
EN 12942 | |
PAPR-Vollmaske | |
Nur PAPR-Vollmaske | |
PAF-1014, PAF-1106 | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. | |
5,5 g |