Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 733442.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G16 | |
220°bis 240 °C | |
50 m | |
Je 1 |
GC Kapillarsäule | |
FS-CW 20 M-AM | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,35 μm | |
FS-CW 20 M-AM |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.35um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur