Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC-Kapillarsäule
390.00 € - 1245.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | FS-CW 20 M-AM |
---|---|
USP-Typ | Gehäuse G16 |
Typ | GC Kapillarsäule |
Temperaturbereich | 220°bis 240 °C |
Verpackungsmaterial | FS-CW 20 M-AM |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10545571
|
Macherey-Nagel™
733111.10 |
10 m | 0,1 mm | 0,2 μm |
390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10535571
|
Macherey-Nagel™
733110.25 |
25 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
773.76 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10093131
|
Macherey-Nagel™
733299.25 |
25 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
744.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10449561
|
Macherey-Nagel™
733551.25 |
25 m | 0,53 mm | 1 μm |
861.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10184561
|
Macherey-Nagel™
733110.50 |
50 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10779942
|
Macherey-Nagel™
733299.50 |
50 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1245.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10358601
|
Macherey-Nagel™
733442.50 |
50 m | 0,32 mm | 0,35 μm |
1245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Spezifikation
FS-CW 20 M-AM | |
GC Kapillarsäule | |
FS-CW 20 M-AM |
Gehäuse G16 | |
220°bis 240 °C | |
Je 1 |