Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
Marke:  Fritsch™ 55.0200.09
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334481
  • 7.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Mahlkörper
7,9 g/cm3
Für harte, spröde Proben
60 bis 63 HRC
Eisen - Fe: Ca.85.5 %, Kohlenstoff - C: 1.90 bis 2.20 % Anteil, Silicon – Si: 0.10 bis 0.40 % Anteil, Mangan – Mn: 0.15 bis 0.45 % Anteil, Phosphor – P: ≤0.030 %, Schwefel - S: ≤0.030 %, Chrom - Cr: 11.00 bis 12.0 % Anteil, Gehärteter Stahl
20 mm
Für Planeten-Monomühle Pulverisette 6 Classic Line
Hart, spröde