Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
Marke: Fritsch™ 55.0150.09
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Mahlkörper | |
7,9 g/cm3 | |
Für harte, spröde Proben | |
60 bis 63 HRC |
Eisen - Fe: Ca.85.5 %, Kohlenstoff - C: 1.90 bis 2.20 % Anteil, Silicon – Si: 0.10 bis 0.40 % Anteil, Mangan – Mn: 0.15 bis 0.45 % Anteil, Phosphor – P: ≤0.030 %, Schwefel - S: ≤0.030 %, Chrom - Cr: 11.00 bis 12.0 % Anteil, Gehärteter Stahl | |
15 mm | |
Für Planeten-Monomühle Pulverisette 4 Classic Line | |
Hart, spröde |