Learn More
Labconco™ FreeZone™ Stoppering-Tabletttrockner, 230 V-Modelle
Die präzise Steuerung und Programmflexibilität gewährleisten ein gleichbleibendes Leistungsverhalten. Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tabletttrockner mit 230 V sind für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Chargen und das Verschließen von Fläschchen und Serumfläschchen unter Vakuum konzipiert. Sie bieten Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen.
Marke:  Labconco™ 794801030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15722867
  • 35155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 3 Einlegeböden
Benötigt : Gefriertrockner, Vakuumpumpe
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Stoppering-Tabletttrockner
-40 °C bis +40 °C
UL, CAN/CSA, CE
24,6 in.
32,4 in.
27,1 in.
9 A
230 V
423 lb.
3
Stahl
3 Einlegeböden
62,4 cm
82,2 cm
68,8 cm
Schuko
60 Hz
191,86 kg
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Stoppering-Tabletttrockner, 230 V-Modelle > Mit 3 Einlegeböden; Steckertyp: Schuko