Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
Marke: Labconco 710402090
18723.18 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer | |
0 | |
PTFE Coil and Collector Chamber | |
230 V |
4.5 L | |
-84 °C | |
All except North America |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Labconco-freezone_brochure.pdf
DateigrößeVersion: 15.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer > Temperature Range (Metric): -84° C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur