Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke
Maximieren Sie die Lagerkapazität in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ Einschüben für Kühl- und Tiefkühlschränke, die als Ersatzeinschübe für leistungsstarke Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke entwickelt wurden.
98.29 € - 154.77 €
Spezifikation
Gewährleistung | Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details |
---|---|
Aufnahmevermögen | Allgemeine Gefrierartikel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11762318
|
Thermo Scientific™
6695 |
29,2 cu. ft. (826 l) Einheiten | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden |
154.77 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10123692
|
Thermo Scientific™
6696 |
23,3, 45,8, 51,1 und 78,8 cu. ft. (659, 1297, 1447 und 2231 l) Einheiten | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden |
136.68 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11747754
|
Thermo Scientific™
6697 |
29,2 cu. ft. (826 l) Einheiten | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, |
136.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11749863
|
Thermo Scientific™
6698 |
51,1 cu. ft. (1447 l) Einheiten | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden |
98.29 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11752318
|
Thermo Scientific™
7125 |
4,7 cu.ft. (133 l), 11,5 cu.ft. (326 l)-Einheiten | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden |
123.33 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Maximieren Sie die Lagerkapazität in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke, die als Ersatzeinschübe für leistungsstarke Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke entwickelt wurden.
- Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
- Größen mit voller und halber Tiefe
- Für Untertischmodelle sind nur Einlegeböden mit voller Tiefe verwendbar
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
Allgemeine Gefrierartikel |