Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
23,3, 45,8, 51,1 und 78,8 cu. ft. (659, 1297, 1447 und 2231 l) Einheiten
29,2 cu. ft. (826 l) Einheiten
4,7 cu.ft. (133 l), 11,5 cu.ft. (326 l)-Einheiten
51,1 cu. ft. (1447 l) Einheiten
Typ:
Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen,
Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Maximieren Sie die Lagerkapazität in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke, die als Ersatzeinschübe für leistungsstarke Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke entwickelt wurden.
- Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
- Größen mit voller und halber Tiefe
- Für Untertischmodelle sind nur Einlegeböden mit voller Tiefe verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden |
| Oberflächenbehandlung außen | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4,7 cu.ft. (133 l), 11,5 cu.ft. (326 l)-Einheiten |
| Gewährleistung | Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details |
| Aufnahmevermögen | Allgemeine Gefrierartikel |