Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke: Thermo Scientific™ AVL5954
49.05 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
- Robuste, feuchtebeständige Boxen mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in den Höhen 2 und 3 in. (5,1 und 7,6 cm) mit quadratischer Grundfläche von 5,25 x 5,25 in. (13,3 x 13,3 cm)
- Boxteiler im Lieferumfang enthalten (außer 5954 und 5956)
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte | |
Enthält keine Trennelemente | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Hartfaserplatte | |
Gefrierschrank | |
Cryo Tubes | |
12/Packung | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller