Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur
Artikelnummer. p-7116413
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10771693
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 03034G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie eine bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit, insbesondere bei Titrationen. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur liefert genaue und präzise Volumina.
  • Konformität bestätigt
  • Blaue Graduierung
  • Mit Glasküken im oberen Absperrhahn
  • Mit geradem Absperrhahn aus Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.02 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bürette mit Hammerschlagstruktur
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0.02 ml
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität EN ISO 385