Learn More
Ameisensäure-Lösung, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15650880
Ameisensäure-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15650880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Artikelnummer. 15650880
Marke: Honeywell-Fluka 09676100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., p.a., für HPLC, 50 % in Wasser, 49 bis 51 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäurelösung
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer 3412
Beilstein 1209246
Konzentration 49 bis 51 % (T)
Formelmasse 46.03 mol
Güte Puriss. p.a.
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ameisensäurelösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure-Lösung, Honeywell Fluka™ >