Learn More
Ameisensäure, ACS-Reagenz, 88 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10391731
Marke: Thermo Scientific Acros 410775000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
Schmelzpunkt 8,0 °C
Siedepunkt 101,0 °C
Prozentgehaltsbereich 88%
Strukturformel HCO2H
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ether und Glycerin
Formelmasse 46.02
Reinheit (%) 88%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1,2200g/mL
Menge 500 ml
Flammpunkt 60 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3711 bis 1,3731
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,002%
Relative Dichte 1,22
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid, 88%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.