Learn More
Ameisensäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072072 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
70 kg
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
70 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15633870
Marke: Honeywell-Fluka 33015500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer 1779
Beilstein 1209246
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0,57
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid puriss. ACS reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.