Learn More
Ameisensäure, ACS, 88+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327968
Ameisensäure, ACS, 88+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327968
Gehäuse 2L
Click to view available options
Menge:
500 ml
Gehäuse 2L
4 x 500 ml
Artikelnummer. 11327968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036504.K3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
Schmelzpunkt 7°bis 9 °C
Siedepunkt 100°bis 101 °C
Farbe Farblos
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible in benzene,toluene and xylene.
Formelmasse 46.03
Reinheit (%) ≥88%
Güte ACS
Dichte 1,220 g/mL
Menge Gehäuse 2L
Flammpunkt 50 °C (156 °F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,371
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, ACS, 88+%, Thermo Scientific Chemicals >