Learn More
Ameisensäure, 99,0+%, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10780320 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 ml
50 ml
Gehäuse 10AMP
Gehäuse 1mL
Gehäuse 2mL
Verpackung:
Ampulle
Ampullen
Nalgene™ Poly-Flasche
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
10 Ampullen
2 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10780320
Marke: Fisher Chemical A11705AMP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ideal als mobiles Phasenadditiv für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
MDL-Nummer 3297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
Spezifikation
Extinktion 0,01 AU max. bei 254 nm, 0,55 AU max. bei 230 nm, 0,85 AU max. bei 220 nm, Max. 1,25 AU bei 210 nm
Chemischer Name oder Material Formic Acid
pH 2,1
Schmelzpunkt 8 °C
Siedepunkt 101 °C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Strukturformel HCOOH
Merck Index 15, 4269
SMILES C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
Formelmasse 46.02
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte OPTIMA™ LC-MS
Dichte 1,220 g/cm³
Menge 0,5 ml
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Dampfdruck 44 mbar bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ameisensäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.