Learn More
Ameisensäure, 99,0+%, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
0,5 ml
50 ml
Gehäuse 10AMP
Gehäuse 1mL
Gehäuse 2mL
Verpackung:
Ampulle
Ampullen
Nalgene™ Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0,01 AU max. bei 254 nm, 0,55 AU max. bei 230 nm, 0,85 AU max. bei 220 nm, Max. 1,25 AU bei 210 nm |
Chemischer Name oder Material | Formic Acid |
pH | 2,1 |
Schmelzpunkt | 8 °C |
Siedepunkt | 101 °C |
Farbe | Farblos |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Strukturformel | HCOOH |
Merck Index | 15, 4269 |
SMILES | C(=O)O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, 99,0+%, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur