Learn More
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10705031
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705031
25 ml, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 ml
250mL
1L
2.5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10705031
Marke: Thermo Scientific Acros 147930250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Formelmasse 46.02
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte Rein
Dichte 1,2200 g/ml
Menge 25 ml
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3701 bis 1,3721 (20 °C, 589 nm)
Dampfdruck Dampfdruck: 44 mbar bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0541429A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0539961A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0539389A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerA0438424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals >