Learn More
Ameisensäure, 97 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Formic acid |
Namenshinweis | 96+% |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | HCO2H |
Beilstein | 02, 8 |
Fieser | 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 |
Merck Index | 15, 4269 |
Formelmasse | 46.02 |
Reinheit (%) | ≥96.0% |
Güte | ACS-Reagenz |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ameisensäure, 97 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction