Learn More
3M™ Formaldehyd-Monitor
Entspricht dem OSHA-Formaldehyd-Standard
228.00 €
Spezifikation
Farbe | Violett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wertvoll für die Verwendung in der chemischen, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Histologie, im Gesundheitswesen |
Zertifizierung/Konformität | OSHA |
Nachweisbare Analyten | Formaldehyd |
Messbereich | Gehäuse 40ppm.Hour |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15674948
|
3M™
7000051779 |
Nur Formaldehyd-Monitor | N/A | ||||||
Beschreibung
Wertvoll für die Verwendung in der chemischen, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Histologie, im Gesundheitswesen.
- Empfindlichkeit von 0,8 ppm-Stunden (0,1 ppm über einen Zeitraum von acht Stunden) Obere Expositionsgrenze von 40 ppm-Stunden (5 ppm über einen Zeitraum von acht Stunden)
- Als Monitor oder mit Prepaid-Analyse erhältlich
- 3M Katalognr. 3720, 3M Katalognr. 3721
Nicht für die 15-minütige STEL-Probenahme (Kurzzeit-Expositionsgrenze). Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Compliance
Übertrifft die Genauigkeitsanforderungen der OSHA für die achtstündige Probenahme.
Spezifikation
Violett | |
OSHA | |
Gehäuse 40ppm.Hour |
Wertvoll für die Verwendung in der chemischen, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Histologie, im Gesundheitswesen | |
Formaldehyd |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate