Learn More
Formaldehyd, ExtraPure, Lösung 37-41 %, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Ch2O, CAS-Nummer 50-00-0, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:16842, Farblos, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOMR-UHFFFAOYSA-N, Formaldehyd, -15 °C, 3274, 30.026, HDPE-Kunststoffflasche, 3 bis 4,2, flüssig, 712, C-O, >1,0, 2 mbar bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 2.5 L |
Farbe | Farblos |
Dampfdruck | 2mbar at 20°C |
Dampfdichte | > 1.0 |
pH | 3 to 4.2 |
Schmelzpunkt | -15°C |
Siedepunkt | 97°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 30.02g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formaldehyde Solution 37%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehyd, ExtraPure, Lösung 37-41 %, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur