Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cell permeant
Fluo-4, AM, zellmembrangängig
Marke:  Molecular Probes™ F14201
373.16 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11504786
  • 496.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung, Zellproliferation, Cellular Imaging
Farbstoff
10 x 50 μg
494/506 nm
Fluoreszent
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3096411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberF14201
Chargennummer3001509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberF14201
Chargennummer2935422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog NumberF14201
Chargennummer2901551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberF14201
Chargennummer2876743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2024 Catalog NumberF14201
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cell permeant > 10 x 50 μg
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.