Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 550 into Rabbit IgG antibodies.
90.00 € - 889.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °°C oder 6 Monate bei +4 °°C.
Anregung/Emission 554/570 nm
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
17771509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
KFA002-10
10 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 20 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
90.00 €
10 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17791509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
KFA002-50
50 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
419.00 €
50 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17781509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
KFA002-200
4 x 50 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 4 x 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 4 x 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
889.00 €
200 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 550 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Spezifikation
Spezifikation
1 Jahr bei -20 °°C oder 6 Monate bei +4 °°C.
554/570 nm
IgG
Kaninchen