Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 550 into Rabbit IgG antibodies.
Marke: Proteintech™ KFA002-200
844.55 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21863" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antikörperkennzeichnungskit für Kaninchen IgG ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 550 in jedem Pufferzustand mit primären Kaninchen-IgG-Antikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
- Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
- Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
4 x 50 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 4 x 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 4 x 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet | |
1 Jahr bei -20 °°C oder 6 Monate bei +4 °°C. | |
IgG |
200 x 0,5 Reaktionen | |
554/570 nm | |
Kaninchen |