Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Typ:
Begasungshaube
Giebelabdeckung
Schrägdeckel
Material:
Edelstahl
Polycarbonat
Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Precision 2 l-Universalwasserbad
Unit Size:
1 Stück
Description
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
- Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
- Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
- Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
- Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
- Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Warranty
1 Jahre
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 20 l, 28 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder |
| Typ | Schrägdeckel |
| Material | Polycarbonat |