Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
137.00 € - 883.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10141471
|
Lenz Laborglasintrumente
03011937 |
100 ml | NS 19/26 | 64 mm |
166.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10643501
|
Lenz Laborglasintrumente
03012937 |
100 ml | NS 29/32 | 64 mm |
137.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10433491
|
Lenz Laborglasintrumente
03012973 |
2 l | NS 29/32 | 166 mm |
769.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10060211
|
Lenz Laborglasintrumente
03011949 |
250 ml | NS 19/26 | 85 mm |
291.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10274141
|
Lenz Laborglasintrumente
03012473 |
2 l | NS 24/29 | 166 mm |
883.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10460703
|
Lenz Laborglasintrumente
03012428 |
50 ml | NS 24/29 | 51 mm |
138.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10500122
|
Lenz Laborglasintrumente
03012437 |
100 ml | NS 24/29 | 64 mm |
158.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10694382
|
Lenz Laborglasintrumente
03011958 |
500 ml | NS 19/26 | 105 mm |
430.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10767891
|
Lenz Laborglasintrumente
03012470 |
1 l | NS 24/29 | 131 mm |
531.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
Kegelschliff und Beschriftungsetikett |