missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03011949
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
250 ml | |
NS 19/26 | |
10/Packung |
Kegelschliff und Beschriftungsetikett | |
85 mm |