Learn More
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden Artikelnummer.: 10460041
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden
Artikelnummer. 10460041
20 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
20 ml
25 ml
50 ml
Artikelnummer. 10460041
Marke: Kimble Chase™ G50752300C0U7
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden eignen sich zur Handhabung, Aufnahme und Lagerung verschiedener Flüssigkeiten wie Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien und Chromatographieproben.
  • Borosilikatglas
  • Flacher Boden
  • 100/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographie-Proben
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 100Pack
Verpackung Gehäuse 100Pack
Menge 100Pack
Form Flachboden
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Serumfläschchen
Durchmesser (metrisch) 23 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden >