Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rollerflasche, für Zellkulturen, mit DIN-Gewinde, GL 45
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
3500 mL
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Auf einer Rolleranlage werden Rollerflaschen liegend platziert und zur Zell- und Virus-Massenproduktion eingesetzt. Die Rollerflaschen haben eine größtmögliche horizontale und periphere Wachstumsfläche. Sie haben eine hervorragende optische Klarheit.
- Die Flaschengröße ermöglicht Zell- und Virus-Massenproduktion
- Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PP mit Dichtscheibe aus TPE für luftdichtes Verschließen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Massenproduktion von Zellen und Viren; Medienzubereitung und -kultivierung; Zubereitung von Kulturen; Flüssigkultur; Aufbewahrung und Transport von Flüssigkulturen |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 110 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Rollerflasche, für Zellkulturen, mit DIN-Gewinde, GL 45 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur