Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Marke: Labconco™ 412001013
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Glaswaschgeräte sind für effizientes und einheitliches Waschen von Enghals-Glasartikeln und Allzweck-Laborartikeln vorgesehen. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten – wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.
FlaskScrubber Modelle erreichen eine maximale Waschtemperatur von 93 °C und trocknen Glasartikel schnell mit standardmäßiger Spritzgießtrocknung, forcierter Luftspindelinjektion und SpeedVent Wärmemanagementtechnologie. Die FlaskScrubber Modelle haben ein unteres Spindelgestell mit 36 Plätzen und können mit einer Vielzahl von Einsätzen und zusätzlichen Gestellen zur Aufnahme alle Arten von Laborartikeln ausgestattet werden.
- Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
- Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Spindelinjektion- und Standard-Gestellen
- Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
- Die moderne Waschpumpe maximiert die Wasserzirkulation bis zu 424 Liter/min
- Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
- Robuste Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304
- Spindelinjektionsgestell mit 36 Plätzen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
FlaskScrubber Glasspülmaschine | |
Edelstahl (304) | |
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden | |
190,6 l Kammervolumen | |
Nur 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Unteres Spindelgestell | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70,6 cm | |
32,2 bis 36,2 in. | |
24,3 in. | |
230 lb. | |
16,5 A | |
208/230 V |
Vollfarb-Touchscreen | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
120 psi (Einlass) | |
6,73 ft.3 Kammervolumen | |
9 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen | |
Freistehende Spülmaschine | |
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,8 in. | |
27,8 x 24,3 x 32,2 bis 36,2 in. | |
81,8 bis 91,9 cm | |
61,7 cm | |
104,3 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | |
50/60 Hz |