Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7191655 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
FlaskScrubber Glasspülmaschine
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modell:
Freistehende Spülmaschine
Freistehendes Reinigungsgerät mit Fenster
Undercounter Spülmaschine
Untertisch-Reinigungsgerät mit Fenster
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17192312
Marke: Labconco™ 411001010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Labconco FlaskScrubber™ Glaswaschgeräte sind für effizientes und einheitliches Waschen von Enghals-Glasartikeln und Allzweck-Laborartikeln vorgesehen. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten – wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.
FlaskScrubber Modelle erreichen eine maximale Waschtemperatur von 93 °C und trocknen Glasartikel schnell mit standardmäßiger Spritzgießtrocknung, forcierter Luftspindelinjektion und SpeedVent Wärmemanagementtechnologie. Die FlaskScrubber Modelle haben ein unteres Spindelgestell mit 36 Plätzen und können mit einer Vielzahl von Einsätzen und zusätzlichen Gestellen zur Aufnahme alle Arten von Laborartikeln ausgestattet werden.
  • Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
  • Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Spindelinjektion- und Standard-Gestellen
  • Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
  • Die moderne Waschpumpe maximiert die Wasserzirkulation bis zu 424 Liter/min
  • Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
  • Robuste Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304
  • Spindelinjektionsgestell mit 36 Plätzen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Beschreibung FlaskScrubber Glasspülmaschine
Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl (304)
Produkttyp Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Flussrate Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Druck 120 psi (Einlass)
Mindestdruck Reinwasser Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden
Volumen (angloamerikanisch) 6,73 ft.3 Kammervolumen
Volumen (metrisch) 190,6 l Kammervolumen
Waschzyklen 9 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen
Wasserverbrauch Nur 12,9 l
Modell Undercounter Spülmaschine
Zertifizierung/Konformität UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden
Enthält Unteres Spindelgestell
Inlet Water Temperature (English) Min. 120 °F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120 °F
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 160 °F
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 71 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 49 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 27,7 in.
Tiefe (metrisch) 70,4 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 27,2 x 24,1 x 32,1 bis 36 in.
Höhe (angloamerikanisch) 32,1 bis 36 in.
Höhe (metrisch) 81,5 bis 91,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,1 in.
Breite (metrisch) 61,2 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 206 lb.
Versandgewicht (metrisch) 93,4 kg
Stromstärke 11 A
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spannung 208/230 V
Frequenz 50/60 Hz