Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten
Für die DNA-Migration optimierte Kassetten.Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten trennen DNA schnell, und DNA-Migration kann so gesehen werden, wie sie geschieht.Trennt DNA in 2 bis 7 Minuten.
Marke: Lonza™ 57031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erzielen Sie Ergebnisse in 5 Minuten oder weniger
- Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zum Drogenkonsum oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
2.2% | |
10 bis 1000 bp | |
2,2% Agarose | |
Agarose Gel, Stain and Buffer | |
9 Packung | |
4,5 in. | |
11.5 cm | |
4,2 in. | |
8.4 cm | |
1.7 cm |
DNA-Kassetten | |
12 + 1-Well | |
Elektrophorese | |
Agarose | |
18 bis 26 °C | |
2,7 in. | |
7 cm | |
10.7 cm | |
0,6 in. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- FlashGel System
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrabutylammonium hydroxide