Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten
Für die DNA-Migration optimierte Kassetten.Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten trennen DNA schnell, und DNA-Migration kann so gesehen werden, wie sie geschieht.Trennt DNA in 2 bis 7 Minuten.
261.00 € - 401.00 €
Spezifikation
Produkttyp | DNA-Kassetten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrophorese |
Kitinhalt | Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer |
Material | Agarose |
Menge | 9 Packung |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Wells | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Wells | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11527855
|
Lonza™
57023 |
1,2 % Agarose | 12 + 1-Well | 50 bp bis 4 kb |
401.00 €
9 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11507865
|
Lonza™
57032 |
2,2% Agarose | 16 + 1-Well | 10 bis 1000 bp |
307.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11587855
|
Lonza™
57029 |
1,2 % Agarose | 16 + 1-Well | 50 bp bis 4 kb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Erzielen Sie Ergebnisse in 5 Minuten oder weniger
- Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
DNA-Kassetten | |
Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer | |
9 Packung | |
4,5 in. | |
11,5 cm | |
4,2 in. | |
8,4 cm | |
1,7 cm |
Elektrophorese | |
Agarose | |
18 bis 26 °C | |
2,7 in. | |
7 cm | |
10,7 cm | |
0,6 in. |