Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten
Für die DNA-Migration optimierte Kassetten.Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten trennen DNA schnell, und DNA-Migration kann so gesehen werden, wie sie geschieht.Trennt DNA in 2 bis 7 Minuten.
Marke: Lonza™ 57029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Erzielen Sie Ergebnisse in 5 Minuten oder weniger
- Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zum Drogenkonsum oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
1,2% | |
50 bp bis 4 kb | |
1,2 % Agarose | |
Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer | |
9 Packung | |
4,5 in. | |
11,5 cm | |
4,2 in. | |
8,4 cm | |
1,7 cm |
DNA-Kassetten | |
16 + 1-Well | |
Elektrophorese | |
Agarose | |
18 bis 26 °C | |
2,7 in. | |
7 cm | |
10,7 cm | |
0,6 in. |