Learn More
STEMCELL Technologies FK506
Calcineurin/NFAT pathway inhibitor; Binds FKBP-12
220.05 € - 853.20 €
Spezifikation
CAS | 104987-11-3 |
---|---|
Synonym | Tacrolimus |
Summenformel | C44H69NO12 |
Reinheit | ≥99% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17180332
|
STEMCELL Technologies
74152 |
10 mg |
220.05 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17190332
|
STEMCELL Technologies
74154 |
50 mg |
853.20 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- FK506 is a macrolide antibiotic with potent immunosuppressive properties (Thomson et al.) It inhibits the calcineurin/NFAT pathway (Martinez-Martinez & Redondo) and binds with high affinity to FK506 binding protein 12 (FKBP-12) (Thomson et al.)
- Promotes the self-renewal of mouse embryonic stem cells independent of leukemia inhibitory factor (LIF), and attenuates differentiation following LIF withdrawal (Li et al.)
- In combination with 1-Azakenpaullone (Catalog #74252) and ID-8 (Catalog #72502), enhances the expansion rates of several human pluripotent stem cell lines (Yasuda et al.)
- Inhibits pro-inflammatory cytokine production by activated T cells (Sakuma et al.)
Spezifikation
104987-11-3 | |
Tacrolimus | |
C44H69NO12 | |
≥99% |