Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Fixiermedium (Medium A)
133.00 € - 874.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Produkttyp | Fixiermedium |
Reagenztyp | Fixierreagenz |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10572625
|
Invitrogen™
GAS001S5 |
5 mL |
133.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10416103
|
Invitrogen™
GAS001S100 |
Je 1 |
874.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fixiermedium (Medium A) ist ein Bestandteil des FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kits. Das Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Ziele ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
Die Formel für das Fixiermedium wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während der Permeabilisierung gleichzeitig fluorochrome-markierte Antikörper hinzuzufügen.
Funktionsweise
Die Zellen werden mit dem Fixiermedium bei Raumtemperatur für 15 Minuten inkubiert und dann gewaschen. Die Zellen können dann mit dem Permeabilisierungsmedium (Medium B) (Kat. Nr. GAS002S100) und Fluorochrom-markierten Antikörpern inkubiert werden. Sowohl das Fixiermedium als auch das Permeabilisierungsmedium sind im FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthalten.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Fixiermedium | |
Fixierreagenz | |
Raumtemperatur |