Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Fixiermedium (Medium A)
Marke:  Invitrogen™ GAS001S5
126.35 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10572625
  • 137.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Fixiermedium (Medium A) ist ein Bestandteil des FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kits. Das Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Ziele ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
  • Flexibel—kompatibel mit unterschiedlichen Probentypen und zellulären Antigenen
  • Robust—Streumuster von Zellen unverändert
  • Effizient—gleichzeitiger Nachweis von intrazellulären und Oberflächenmarkern
    Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
    Die Formel für das Fixiermedium wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während der Permeabilisierung gleichzeitig fluorochrome-markierte Antikörper hinzuzufügen.
    Funktionsweise
    Die Zellen werden mit dem Fixiermedium bei Raumtemperatur für 15 Minuten inkubiert und dann gewaschen. Die Zellen können dann mit dem Permeabilisierungsmedium (Medium B) (Kat. Nr. GAS002S100) und Fluorochrom-markierten Antikörpern inkubiert werden. Sowohl das Fixiermedium als auch das Permeabilisierungsmedium sind im FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthalten.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bei Raumtemperatur lagern.
    Fixierreagenz
    5 mL
    5 mL
    Raumtemperatur
    Fixiermedium
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A) > 5 ml