Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
Marke:  Fisherbrand™ 01-816E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10778771
  • 33.85 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
  • Aus langlebigem, transparentem Polyethylen
  • Optimal geeignet zur einfachen und praktischen Entnahme, Aufbewahrung sowie zum Schutz von Laborproben und Mustern
  • Dank der transparenten, unbedruckten Oberfläche lassen sich die einzelnen Beutel separat beschriften
Nicht für den Einsatz mit Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Reißverschlussdichtung
LDPE
50
13 x 9 in. (33 x 23 cm)
33 cm
23 cm
3,25 lb.
Durchsichtig
250
4 mil
13 in.
9 in.