Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
13 x 9 in. (33 x 23 cm)
13 x 6 in. (33 x 15,2cm)
20 x 13 cm
7 x 5 cm (3 x 2 in)
Dicke (angloamerikanisch):
2 mil
4 mil
Material:
LDPE
Polyethylen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
- Langlebiges, transparentes Polyethylen
- Ideal für ein einfaches, bequemes Sammeln, Lagern und Schützen von Laborproben und Proben
- Dank der transparenten, nicht bedruckten Oberfläche kann der Benutzer jeden Beutel einzeln markieren und beschriften.
Nicht für Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5 oz. |
| Verschlusstyp | Reißverschlussdichtung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2 mil |
| Abmessungen (L x B) | 7 x 5 cm (3 x 2 in) |
| Länge (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Mehr anzeigen |