Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
Marke:  Fisherbrand™ 3121195
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10681633
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
  • Aus langlebigem, transparentem Polyethylen
  • Optimal geeignet zur einfachen und praktischen Entnahme, Aufbewahrung sowie zum Schutz von Laborproben und Mustern
  • Dank der transparenten, unbedruckten Oberfläche lassen sich die einzelnen Beutel separat beschriften
Nicht für den Einsatz mit Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Reißverschlussdichtung
Polyethylen
50
13 x 6 in. (33 x 15.2cm)
33 cm
15.2 cm
2 lb.
Clear
250
4 mil
13 in.
6 in.