Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse Artikelnummer.: 11795873
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse
Artikelnummer. 11795873
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
1000 ml
Artikelnummer. 11795873
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für heiße/kalte Lösungen sowie Lösungen auf Wasser-/Lösungsmittelbasis geeignet
Nutzen Sie diese Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse für warme/kalte und wässrige/lösungsmittelbasierte Lösungen.
Vollständig anpassbares Sprühmuster: “feiner Nebel” für TLC-Platten, “Nadel” für das Abspülen von Glaswaren, “großer Strahl” für einen kraftvollen Strahl zum Reinigen von Filtern. 1000 ml-Flasche besitzt ein Doppelkopfdesign mit Öffnungen zum seitlichen Befüllen, um kontaminationsfreie Lösungen sicherzustellen.
  • Flasche besteht aus Polyethylen hoher Dichte
  • Die Spritzdüse besteht aus Polypropylen
  • Der Auslöser ermöglicht durch leichten Druck eine einhändige, kontrollierte Dosierung
  • Eingravierte Markierungen zeigen an, wie viel Flüssigkeit noch vorhanden ist
  • Die gedrungene Form nimmt wenig Platz auf dem Tisch ein und garantiert einen niedrigen Schwerpunkt
  • 1000 ml-Flaschentauchschlauch verfügt über einen leicht zugänglichen Filter zum Vermeiden einer Verstopfung
Spezifikation
Fassungsvermögen 33,8 oz, 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Beschreibung
Das Tauchrohr verfügt über einen leicht zugänglichen Filter, um Verstopfungen zu verhindern. Doppelseitiges Design mit seitlicher Einfüllöffnung gewährleistet kontaminationsfreie Lösungen.
Enthält Polypropylen-Sprühflasche mit einstellbarem Sprühstrahl
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Form Keulenflasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse >