Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Screw Vial Convenience Kits
Save time and reduce the risk of contamination by using Fisherbrand™'s vial convenience kits. Each kit includes 100 clear or amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
52.90 € - 108.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Anzahl pro Packung | 100 |
Rückstandsvolumen (metrisch) | < 170 μL |
Basisausführung | Flachboden |
Produktlinie | Fisherbrand |
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Vorgeschlitzt | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Vorgeschlitzt | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17859373
|
Fisherbrand™
13-622-192 |
Clear | Ja | Ja | Blaues PTFE/weißes Silikon |
108.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17891713
|
Fisherbrand™
13-622-188 |
Clear | Ja | Nein | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | N/A | ||||||
Beschreibung
Save time and reduce the risk of contamination by using Fisherbrand™'s vial convenience kits. Each kit includes 100 clear or amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
- Save time during sample preparation
- Reduce the risk of contamination
- Unassembled kits
- Include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Spezifikation
12 mm | |
< 170 μL | |
Fisherbrand | |
Schraubverschluss | |
Komfort-Kit mit Autosampler Fläschchen mit Schraubgewinde |
100 | |
Flachboden | |
Polypropylen | |
32 mm |