Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 1003282
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10798294
  • 28.70 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
  • In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
  • Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden
Spezifikation
Spezifikation
Deckel
Ultraschallreiniger, 5,75 l
Medizinlabors und Produktionsprozesse in der Industrie
Kunststoff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät > Zur Verwendung mit dem FB11203 Ultraschallgerät