Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Messschieber
Umschaltbar von Zoll auf Millimeter, die Klemmbacken können geschlossen werden, und ein Ablesen von Differenzmessungen ist einfach auf Knopfdruck möglich
156.00 € - 182.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | ±0,001 in. |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Messung des Außendurchmessers von Stopfen, des Innendurchmessers von Schläuchen und der Tiefe von Röhrchen |
Skalentyp | Kalibriert in Zoll |
Produkttyp | Messschieber, Traceable, digital |
Beinhaltet: Betrieb für 10,000 h mit der im Lieferumfang enthaltenen 1.5 V-Knopfzellenbatterie 357 (Austausch durch Kat.- Nr. 02-440-1C).
Produktcode | Marke | Größe | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11727927
|
Fisherbrand™
90024-47 |
0 bis 200 mm | 6 oz. | 0,17 kg |
182.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11783217
|
Fisherbrand™
90010-89 |
0 bis 150 mm |
156.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Schalten Sie zwischen Zoll und Millimeter um, stellen Sie die Backen geschlossen ein, oder lesen Sie Differenzmessungen auf Tastendruck
- 0.33 in. (0.84 cm) hohe digitale Anzeige
- Aus beständigem gehärtetem Stahl
- Auflösung: 0.0005 in. oder 0.01 mm
- Genauigkeit: ±0.001 in. oder ±0.03 mm
9 in. (22.9 cm) Modell
- Bereich: 0 bis 6 in. (0 bis 150 mm)
- Abmessungen: 9 × 3 in. (22.9 × 7.6 cm)
- Gewicht: 5 oz. (141.7 g)
- Bereich: 0 bis 8 in. (0 bis 200 mm)
- Abmessungen: 11 × 3 in. (27.9 × 7.6 cm)
- Gewicht: 6 oz. (170 g)
Zertifizierungen
Lieferung mit Zertifikat mit Seriennummer von einem nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor, das die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen bestätigt.
Spezifikation
±0,001 in. | |
Ideal für die Messung des Außendurchmessers von Stopfen, des Innendurchmessers von Schläuchen und der Tiefe von Röhrchen | |
Messschieber, Traceable, digital |
Edelstahl | |
Kalibriert in Zoll |